Documentos Principais
455288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
chave InChI
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)