Ensaio
97%
pf
139-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
chave InChI
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3