Documentos Principais
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)2P(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
314.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
125-131 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine oxide
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
chave InChI
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Catalyst for hydroformylation reactions
  • Used for preparation of chlorine-tolerant polymers for desalination
  • Crosslinking agent in preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell applications
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)