Documentos Principais
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
Sinônimo(s):
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
optical grade
Ensaio
98%
pf
64-68 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
chave InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO