Documentos Principais
453250
Sigma-Aldrich
3-Bromophenetole
97%
Sinônimo(s):
3-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
densidade
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)