Documentos Principais
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
About This Item
Fórmula linear:
YBr3
Número CAS:
Peso molecular:
328.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.9%
forma
powder
pf
904 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Y](Br)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)