Key Documents
451320
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ytterbium tribromide
About This Item
Fórmula linear:
YbBr3
Número CAS:
Peso molecular:
412.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ytterbium
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)