Documentos Principais
451126
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gadolinium carbonate (Gd2 (CO3 )3 ) hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Gd2(CO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
494.53 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
cadeia de caracteres SMILES
O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Gd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
MXYFVHNBWNHETM-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)