Documentos Principais
450693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.433,00
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.433,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
65-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)