77006
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 60 μm
Sinônimo(s):
Polymethacrylate-based microparticles, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
particles
suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
60 μm std dev <2 μm, coeff var <2%
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
This particle size standard is also used to detect, count and differentiate microscale particles.
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?