Documentos Principais
449407
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5074 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
densidade
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
chave InChI
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)