Documentos Principais
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinemethanol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
1524527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)