Documentos Principais
448524
Sigma-Aldrich
Trichloronitromethane
98%
Sinônimo(s):
Chloropicrin, Nitrotrichloromethane
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CNO2
Número CAS:
Peso molecular:
164.38
Beilstein:
1756135
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
112 °C (lit.)
densidade
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
chave InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)