Documentos Principais
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
82869
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
pf
258-262 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
chave InChI
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)