37286
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-Schollkopf Reagent, (R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
densidade
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
chave InChI
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter