Documentos Principais
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H102O9
Número CAS:
Peso molecular:
895.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
pf
80-130 °C (lit.)
número de acidez
4‑7 mg KOH/g
valor de saponificação
195‑220 mg KOH/g
densidade
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Características e benefícios
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)