Documentos Principais
447781
Sigma-Aldrich
5-(3-Nitrophenyl)-2-furoic acid
95%
Sinônimo(s):
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NO5
Número CAS:
Peso molecular:
233.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
252-260 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-5-4-9(17-10)7-2-1-3-8(6-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
XWQLGLUTQIKSAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hyoung Gee Baek et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 91-102 (2008-12-09)
The one-bead one-compound (OBOC) combinatorial library method enables the rapid generation and screening of millions of discrete chemical compounds on beads. Most of the OBOC screening methods require the library compounds to remain tethered to the bead during screening process.