428558
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid
96%
Sinônimo(s):
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
255-257 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3