447242
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane
96%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane, 1,2-Ethylenebis(trimethoxysilane)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
103-104 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H22O6Si2/c1-9-15(10-2,11-3)7-8-16(12-4,13-5)14-6/h7-8H2,1-6H3
chave InChI
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?