446807
Perfluoropentadecane
≥98%
Sinônimo(s):
Dotriacontafluoropentadecane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
p.e.
228 °C (lit.)
pf
110-113 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F32/c16-1(17,2(18,19)4(22,23)6(26,27)8(30,31)10(34,35)12(38,39)14(42,43)44)3(20,21)5(24,25)7(28,29)9(32,33)11(36,37)13(40,41)15(45,46)47
chave InChI
QKYNDPROJKKCEU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)