Key Documents
446033
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Abz-OH
97%
Sinônimo(s):
2-(Fmoc-amino)benzoic acid, N-Fmoc-anthranilic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
359.37
Beilstein:
7659726
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
216-218 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
chave InChI
CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mihai Ciustea et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(20), 6563-6570 (2008-09-24)
Variola virus, the causative agent of smallpox, is a potential bioweapon. The development of new antiviral compounds for smallpox prophylaxis and treatment is critical, especially because the virus can acquire resistance to the drugs that are currently available. We have