Documentos Principais
445487
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCOCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
chave InChI
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ab initio calculations of the gas-phase elimination kinetics of ethyl oxamate, ethyl oxanilate, and ethyl N, N-dimethyl oxamate.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 19(8-9), 503-511 (2006)
Kinetics of the homogeneous, unimolecular elimination reactions of ethyl oxamate, ethyl N,N-dimethyloxamate and ethyl oxanilate in the gas phase.
Chacin EV, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(6), 539-545 (2005)