Documentos Principais
445436
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-chloroacetamido)-4-thiazoleacetate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
262.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
InChI
1S/C9H11ClN2O3S/c1-2-15-8(14)3-6-5-16-9(11-6)12-7(13)4-10/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12,13)
chave InChI
HIQNYVMHIBFTCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)