Documentos
444960
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl methacrylate-d8
About This Item
Fórmula linear:
D2C=C(CD3)CO2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
108.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
chave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO