442348
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated
average Mn ~2,300 by GPC
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~2,300 by GPC
composição
acid groups converted to ester, 50%
número de acidez
95‑120 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg 66 °C
solubilidade
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)