Documentos Principais
442054
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)osmium(II)
Sinônimo(s):
Decamethylosmocene
About This Item
Fórmula linear:
Os(C5(CH3)5)2
Número CAS:
Peso molecular:
460.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: osmium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
chave InChI
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Bimetallic manganese tricarbonyl-capped metallocenes
  • 30-Electron triple-decker complexes of iron group metals
  • Nonamethylosmocenylcarbenium ions
  • Decamethyl osmocene derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)