441171
(Bromomethyl)cyclobutane
97%
Sinônimo(s):
Cyclobutylmethyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC1CCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
chave InChI
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup