440728
2,5-Dimethyl-3-furoic acid
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-3-furancarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
137-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- [Ti(η5-C5H5)2(OOC-dmf)2]
- [Ti(η5-C5H4Me)2(OOC-dmf)2]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3