440590
(R)-(−)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Sinônimo(s):
(R)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (R)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −146°, c = 1 in chloroform
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
chave InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the synthesis of heterobidentate ligands for asymmetric catalysis.[1][2]
- To prepare 2-(diphenylphosphino)-2′-alkoxy-1,1′-binaphthyls by reacting with bis(aryl) phosphonic acids.[3]
- As a starting material for the synthesis of binaphthyl based rhodium catalysts used in the hydrogenation of styrene.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)