Documentos Principais
440280
Sigma-Aldrich
Ethyltrichlorosilane
99%
Sinônimo(s):
Dow Corning® product Z-1212, Trichloro(ethyl)silane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5Cl3Si
Número CAS:
Peso molecular:
163.51
Beilstein:
1361384
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
pf
−106 °C (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
chave InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)