Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4995 (lit.)
p.e.
157-159 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
JOXXHDGUTVUBDL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?