Documentos Principais
247707
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorotoluene
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(Cl)F
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
158 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Fourier Transform (FT)-IR and FT-Raman spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluorotoluene have been studied[1].
Aplicação
4-Chloro-2-fluorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-fluoro-benzylbromide[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Ramalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 429-436 (2010-12-15)
FT-IR (4000-100 cm(-1)) and FT-Raman (4000-100 cm(-1)) spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluoro toluene (4Cl2FT) have been recorded using Bruker IFS 66 V spectrometer. Ab initio-HF (HF/6-311++G (d, p)) and DFT (B3LYP/6-311++G and B3PW91/6-311++G (d, p)) calculations have been performed
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)