439800
Cadmium chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
densidade de vapor
6.3 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
568 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- synthesis of cadmium selenide which can further be used in semiconductors(1)
- synthesis of americium trichloride for potential usage in nuclear engineering(2)
- a catalyst in the preparation of 5-substituted 1H-tetrazoles which can be utilized in pharmaceuticals, medicine, and agriculture(3)
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?