529575
Cadmium chloride hydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.3 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.