Documentos Principais
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
119.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
189-191 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
chave InChI
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)