Documentos Principais
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
Sinônimo(s):
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.894,00
R$ 1.894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.894,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17F27Sn
Número CAS:
Peso molecular:
901.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
~90%
Formulário
liquid
densidade
1.670 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
chave InChI
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)