Documentos Principais
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
Sinônimo(s):
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Beilstein:
3588328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
203 °C (lit.)
pf
22 °C (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
chave InChI
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)