Documentos
436089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
192.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
densidade
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.
Aplicação
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be employed for the synthesis of diaryl ether, 2-(3,5-dimethoxyphenoxy)-6-(trifluoromethyl)- benzonitrile and substituted benzo[b]thiophene-2-carboxylates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)