Key Documents
435805
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroaluminate
Sinônimo(s):
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
About This Item
Fórmula linear:
K3AlF6
Número CAS:
Peso molecular:
258.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
chave InChI
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2