Documentos Principais
89216
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
Selecione um tamanho
10 G
R$ 371,00
50 G
R$ 818,00
R$ 371,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 371,00
50 G
R$ 818,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
R$ 371,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Aspergillus sp.
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥0.3 U/mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)