Documentos Principais
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 2.504,00
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 2.504,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
Número CAS:
Peso molecular:
218.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
140 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.[1]
Outras notas
remainder 1,5-bis(tert-butyldimethylsilyoxy)pentane
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)