435406
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
average Mn ~1,100
Sinônimo(s):
PEG-PPG-PEG
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~1,100
composição
PEG, 10 wt. %
índice de refração
n20/D 1.453
tensão superficial
47 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
softening point −32 °C
cloud point 37 °C (1 wt. % aqueous solution)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.