Documentos Principais
412325
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
average Mn ~8,400
Sinônimo(s):
PEG-PPG-PEG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulário
beads
peso molecular
average Mn ~8,400
composição
PEG, 80 wt. %
tensão superficial
50 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
1,000 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm 52 °C
densidade
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
>24.0
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Limpadores de superfície duras e moles, desespumantes em revestimentos e tratamento de água. Lubrificante em metalurgia, antiespumante e diluente para poliésteres e poliuretanos lineares e reticulados.
Características e benefícios
Material tensoativo cujas propriedades dependem da razão de hidrofílico (EO)/hidrofóbico (PO). O alto teor de EO proporciona melhores estabilizadores de emulsão o/a.
forma física
Oligômero primário di-hidroxi-funcional terminal.
Informações legais
Pluronic is a registered trademark of BASF
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sean P Cleary et al.
The Analyst, 145(13), 4688-4697 (2020-05-28)
Native electrospray mass spectrometry is a powerful method for determining the native stoichiometry of many polydisperse multi-subunit biological complexes, including multi-subunit protein complexes and lipid-bound transmembrane proteins. However, when polydispersity results from incorporation of multiple copies of two or more
Laurien Buitinga et al.
Clinical and experimental rheumatology, 29(5), 783-789 (2011-10-04)
The Time Trade-Off (TTO) is an instrument used for valuing health-related quality of life. This study evaluated the test-retest reliability of a computer TTO in rheumatoid arthritis (RA), and compared the computer with the interview TTO regarding feasibility and agreement.
Houjian Gong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(38), 13590-13600 (2012-09-08)
The block polyethers PEO-PPO-ph-PPO-PEO (BPE) and PPO-PEO-ph-PEO-PPO (BEP) are synthesized by anionic polymerization using bisphenol A as initiator. Compared with Pluronic P123, the aggregation behaviors of BPE and BEP at an air/water interface are investigated by the surface tension and
A N Sklifas et al.
Biofizika, 57(2), 317-324 (2012-05-19)
The adsorption abilities of the perfluorocarbon emulsion stabilized by Proxanol 268 were investigated in vitro and in vivo. In vitro, the saturation point for the blood plasma proteins was nearly reached after five minutes of incubation of the emulsion with
Tsz Chung Lai et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 99, 27-37 (2011-10-18)
Polyplex particles formed with plasmid DNA (pDNA) and Pluronic P85-block-poly{N-[N-(2-aminoethyl)-2-aminoethyl]aspartamide} (P85-b-P[Asp(DET)]) demonstrated highly effective transfection ability compared to PEG-based block cationomer, PEG-b-P[Asp(DET)]. Ternary polyplexes comprising PEG-b-P[Asp(DET)], poly(ethylene oxide)-b-poly(propylene oxide)-b-poly(ethylene oxide)-b-P[Asp(DET)] (P(EPE)-b-P[Asp(DET)]) used as an analog of P85-b-P[Asp(DET)], and pDNA were
Artigos
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf