Documentos Principais
435287
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic acid), partial isobutyl ester
average Mv ~65,000
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R = H or -CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mv ~65,000
solubilidade
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
Descrição geral
1:<1 mole ratio of styrene:maleic anhydride
Aplicação
Binder, water resistance additive and adhesive additive.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.