Documentos
191981
Sigma-Aldrich
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile)
acrylonitrile ~95 wt. %
Sinônimo(s):
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
composição
acrylonitrile, ~95 wt. %
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.