Documentos Principais
434566
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
Selecione um tamanho
250 G
R$ 249,00
R$ 249,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 249,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 249,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~20,000
viscosidade
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.801 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
chave InChI
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
Aplicação
Boiler additive to prevent and remove sludge. Crystal modifier for calcium salts and excellent dispersant for iron oxide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.