Documentos Principais
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
waxy solid (soft)
peso molecular
average Mn ~2,300
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Aplicação
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
propriedades físicas
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)