Documentos Principais
Z547042
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
30 mm
capacidade do funil
30 mL
diâmetro da haste
10 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)