328596
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na.H2O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
AATHLPHPRXGBAI-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?