Documentos Principais
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
made from synthetic tartaric acid, 97%
Sinônimo(s):
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.332,00
100 G
R$ 3.423,00
R$ 1.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.332,00
100 G
R$ 3.423,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Número CAS:
Peso molecular:
386.35
Beilstein:
3225584
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
pf
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)